Learn More
Sodium periodate, 99.8+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-3735306 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10647391
Marca: Thermo Scientific Acros 419610050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-28-5
Formula molecolare INaO4
Molecular Weight (g/mol) 213.89
Numero MDL MFCD00003534
InChI Key JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium periodate
Punto di fusione 300.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.8 to 100.3% (on dried basis) (Iodometry)
Formula lineare NaIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294
Indice di Merck 15,8772
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C), soluble in h2so4, hno3, acetic acids, insoluble in most common organic solvents
IUPAC Name sodium;periodate
Peso formulazione 213.89
Percent Purity ≥99.8%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium periodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.