Learn More
Sodium peroxide, 96%
Codice prodotto. 10412021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10412021
Marca: Thermo Scientific Acros 207700250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-60-6
Formula molecolare Na2O2
Molecular Weight (g/mol) 77.97
Numero MDL MFCD00003497
InChI Key PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC Name disodium;peroxide
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Sodium peroxide
Punto di fusione 460.0°C
Nota nome p.a.
Colore Yellow
Forma fisica Granules
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 96%
Formula lineare Na2O2
Fieser 06,548; 07,341; 11,492
Indice di Merck 15, 8786
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2, freely soluble
Peso formulazione 77.97
Percent Purity 96%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.8
Densità 2.8000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Faresætning
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.