Learn More
Sodium Peroxide, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15673430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15673430
Marca: Honeywell-Fluka 31445100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥95%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-60-6
Formula molecolare Na2O2
Molecular Weight (g/mol) 77.978
Numero MDL MFCD00003497
InChI Key PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC Name disodium;peroxide
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Peroxide
Nota nome Reag. ISO
Quantità 100 g
Numero UN 1504
Peso formulazione 77.98g/mol
Percent Purity ≥95%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium peroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium peroxide