Learn More
Sodium perrhenate, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11354769
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11354769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 062107.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13472-33-8 | O3Re | 234.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13472-33-8
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium(VI) oxide
Colore Violet
Forma fisica Powder
Quantità 0.25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Formula molecolare NaO4Re
Numero MDL MFCD00016306
Sinonimo rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
InChI Key KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O
IUPAC Name trioxorhenium
Molecular Weight (g/mol) 273.19
PubChem CID 102110
Peso formulazione 236.2