Learn More
Sodium Persulfate, Honeywell
Codice prodotto. 15632030 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Codice prodotto. 15632030
Marca: Honeywell Research Chemicals 216232500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7775-27-1
Formula molecolare Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 238.092
Numero MDL MFCD00003501
InChI Key CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
IUPAC Name disodium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Persulfate
Quantità 500 g
Formula lineare Na2S2O8
Numero UN 1505
Peso formulazione 238.1g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagent