Learn More
Sodium phosphate, dibasic, 98+%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. p-4813654 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 12665147
Marca: Thermo Scientific Acros 448140010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare Na2HPO4
Indice di Merck 15,8789
Informazioni di solubilità Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Peso formulazione 141.96
Percent Purity ≥98%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica