Learn More
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, ACS reagent, suitable for buffer solutions
Codice prodotto. p-42281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10782602
Marca: Thermo Scientific Acros 424375000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pH buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic
Colore Bianco
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Polvere granulare
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2HPO4
Indice di Merck 15, 8789
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Peso formulazione 141.96
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Informazioni di decomposizione Decomposes information: > 240°C