Learn More
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. p-42276 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
Codice prodotto. 10361474
Marca: Thermo Scientific Acros 204851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic
Nota nome p.a.
Colore White
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Granular Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2HPO4
Indice di Merck 15, 8789
Informazioni di solubilità Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC Name disodium hydrogen phosphate
Peso formulazione 141.96
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Flacone in plastica