Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538174 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15538174
Marca: Avantor J.T.Baker 380401
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Dibasic, Anhydrous
CAS 7558-79-4
Quantità 4 x 500 g
Formula molecolare HNa2O4P
Numero MDL MFCD00003496
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Molecular Weight (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Peso formulazione 141.96
Grado Multi-Compendial/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.07kg