Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518184 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 15518184
Marca: Avantor J.T.Baker 382701
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Dibasic, Anhydrous
Quantità 500 g
Peso formulazione 141.96
Grado FCC/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.07kg