Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous (White Granules or Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-28662
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10182863
Marca: Fisher BioReagents BP332500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous (White Granules or Powder)
Questo componente tampone è comunemente utilizzato nelle applicazioni per coltura di tessuti e biologia molecolare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Colore Bianco
pH 8.7 to 9.3
Forma fisica Polvere/solido
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Indice di Merck 15, 8789
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Peso formulazione 141.96
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Bottiglia in vetro
Informazioni di decomposizione Decomposes information: > 240°C