Learn More
Sodium phosphate, dibasic heptahydrate, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-42268 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10036020
Marca: Thermo Scientific Acros 424385000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-85-6
Formula molecolare H15Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 268.06
Numero MDL MFCD00149180
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Punto di fusione 48.0°C
Colore White
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare Na2HPO4·7H2O
Indice di Merck 15, 8789
Peso formulazione 268.07
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Informazioni di decomposizione >48°C
Densità 1.67