Learn More
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium phosphate dibasic heptahydrate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Na2HPO4 · 7H2O |
| Peso formulazione | 268.07g/mol |
| Percent Purity | 98 to 102% |
| Densità | 1.68g/mL at 25°C; Vapor Density: 4.9 (vs air) |