Learn More
Sodium phosphate dibasic, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7071721 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15670750
Marca: Honeywell-Fluka 042761KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC
Forma fisica Anhydrous
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2HPO4
Informazioni di solubilità Very Soluble in hot water, 8 parts soluble in water , insoluble in alcohol
Peso formulazione 141.96g/mol
Percent Purity 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.