Learn More
Sodium phosphate dibasic, puriss p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15616810 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15616810
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 71640250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Puriss. p.a., ACS Reagent, anhydrous,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic
Quantità 250 g
Formula lineare Na2HPO4
Peso formulazione 141.96g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Grado ACS/puriss. p.a.