Learn More
Sodium phosphate, monobasic, 98%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. p-4813657 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 12615157
Marca: Thermo Scientific Acros 448170010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-80-7
Formula molecolare H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
Numero MDL MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC Name sodio; diidrogenofosfato
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, monobasic
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare NaH2PO4
Indice di Merck 15,879
Informazioni di solubilità Solubility in water: 850g/L (20°C).
Peso formulazione 119.98
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica