Learn More
Sodium phosphate monobasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15601590 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15601590
Marca: Honeywell-Fluka 1784450G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for HPLC,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-80-7
Formula molecolare H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
Numero MDL MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC Name sodio; diidrogenofosfato
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium phosphate monobasic
Nota nome For HPLC, ≥99.0%
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 g
Formula lineare NaH2PO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Peso formulazione 119.98
Percent Purity ≥99%
Grado HPLC
Imballaggio Glass Bottle
Densità 2.36 g/cm3