Learn More
Sodium phosphate monobasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate Monobasic |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | NaH2PO4 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water 0.1g/mL at 25°C |
| Peso formulazione | 119.98g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Imballaggio | Glass bottle |