Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
Descrizione
- For Liquid Chromatography and Molecular Biology applications
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate |
| Nota nome | Monobasic, Monohydrate |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 137.99 |
| Grado | Ultrapure Bioreagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 2.04kg |