Learn More
Sodium phosphate, tribasic, pure, anhydrous
Codice prodotto. p-3777076 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10569993
Marca: Thermo Scientific Acros 389810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7601-54-9
Formula molecolare Na3O4P
Molecular Weight (g/mol) 163.94
Numero MDL MFCD00003510
InChI Key RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
IUPAC Name trisodium;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, tribasic
Nota nome Anhydrous, Pure
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare Na3PO4
Indice di Merck 15, 8792
Informazioni di solubilità Solubility in water: 88g/L (20°C)
Peso formulazione 163.94
Percent Purity ≥96.0%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium phosphate, tribasic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.