Learn More
Sodium pyrophosphate decahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10002710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10002710
Marca: Thermo Scientific Acros 205970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13472-36-1
Formula molecolare Na4O7P2·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 446.05
Numero MDL MFCD00149200
InChI Key VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC Name tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 93.8°C
Materiale o nome chimico Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto di fusione 80.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na4P2O7·10H2O
Indice di Merck 10,9063
Informazioni di solubilità Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol
Peso formulazione 446.05
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.82
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate