Learn More
Sodium pyrophosphate decahydrate, 99+%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 93.8°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium pyrophosphate decahydrate |
| Punto di fusione | 80.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | Na4P2O7·10H2O |
| Indice di Merck | 10,9063 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium pyrophosphate decahydrate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate