Learn More
Sodium Salicylate, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10092520 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10092520 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10092520 Fornitore JT Baker N. del fornitore 2028.0250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 54-21-7
Punto di fusione 200°C
Intervallo percentuale saggio min. 99.5%
Note percentuale saggio After drying
Formula molecolare C7H5NaO3
Numero MDL MFCD00002440
Sinonimo Salicylate de sodium
InChI Key ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O
IUPAC Name sodium 2-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 160.10
Densità 0.32 g/cm³ (20°C)
Quantità 250 g