Learn More
Sodium selenate, anhydrous, 99.8+% (metals basis)
Codice prodotto. 11346459
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5g
Codice prodotto. 11346459
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012613.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use As a Reagent | CAS: 13410-01-0 | Na2O4Se | 188.95 g/mol
Sodium selenate is used in glass industry, and produces red hue in glass. It acts as a decoloring agent in glass production. Combined with ferrous oxides, it produces colorless glass. Appropriate preparation of sodium selenate is used in multivitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13410-01-0
Formula molecolare Na2O4Se
Molecular Weight (g/mol) 188.95
Numero MDL MFCD00003490
InChI Key MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
IUPAC Name disodium;selenate
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium selenate, anhydrous
Punto di fusione 32° (transition)
Colore Purple
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.8+% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 188.94
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Densità 3.213
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.