Learn More
Sodium selenate, anhydrous, 99.8+% (metals basis)
Descrizione
Sodium selenate is used in glass industry, and produces red hue in glass. It acts as a decoloring agent in glass production. Combined with ferrous oxides, it produces colorless glass. Appropriate preparation of sodium selenate is used in multivitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium selenate, anhydrous |
| Punto di fusione | 32° (transition) |
| Colore | Purple |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.8+% (metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 188.94 |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium selenate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P330-Sciacquare la bocca.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium selenate