Learn More
Sodium Selenite, ∽98%, ('White to off-white powder), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11446332 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11446332 100 g
11456332 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446332 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210292880
Identificatori chimici
CAS 10102-18-8
Formula molecolare Na2O3Se
Molecular Weight (g/mol) 172.948
InChI Key BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC Name disodium;selenite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Selenite
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ∽98%
Peso formulazione 172.9