Learn More
Sodium Selenite Pentahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15670510 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15670510
Marca: Honeywell-Fluka 0016325G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a.,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26970-82-1
Formula molecolare H10Na2O8Se
Molecular Weight (g/mol) 263.023
Numero MDL MFCD00149173
InChI Key TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium selenite pentahydrate, disodium selenite pentahydrate, unii-0wv4l961zv, ccris 1378, na2seo3.5h2o, selenious acid, disodium salt, pentahydrate, disodium pentahydrate selenite, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate
PubChem CID 134930
IUPAC Name disodium;selenite;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Selenite Pentahydrate
Quantità 25 g
Formula lineare Na2SeO3 · 5H2O
Numero UN 2630
Peso formulazione 263.01g/mol
Percent Purity ≥99% (RT)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium selenite pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H300 + H330-Mortale se ingerito o inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.