Learn More
Sodium Silicate Solution, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15664090 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
3 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1L
25mL
3L
Codice prodotto. 15664090
Marca: Honeywell Research Chemicals 3384431L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1344-09-8
Formula molecolare H10Na2O8Si
Molecular Weight (g/mol) 212.14
Numero MDL MFCD00003492
InChI Key ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC Name disodium;dioxido(oxo)silane
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium silicate solution
Quantità 1 L
Formula lineare Na2O(SiO2)x · xH2O
Numero UN UN3266
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.39g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.