Learn More
Sodium Silicate Solution, Reagent Grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
3 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1L
25mL
3L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium silicate solution |
| Quantità | 25 mL |
| Formula lineare | Na2O(SiO2)x · xH2O |
| Numero UN | UN3266 |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Densità | 1.39g/mL at 25°C |