Learn More
Sodium Solution for ICP, 10g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-8014489 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12967203
Marca: Fisher Chemical S 335 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
La soluzione contiene HNO3
Concentrazione 10 g/L
Quantità 100 mL