Learn More
Sodium Stearate, TRC
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Stearate |
| CAS | 822-16-2 |
| Formula molecolare | C18H35NaO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Sodium Stearate |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;octadecanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.46 |
| Peso formulazione | 306.2535 |