Learn More
Sodium sticks, coated in film of protective hydrocarbon oil, 99%
Codice prodotto. 11416800
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11416800
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13285.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Sodium sticks, in mineral oil is used for reviews of Na metal - ammonia (Birch) reductions, for preparation of sodamide in liquid ammonia and for use in an acyloin synthesis promoted by sonication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium sticks, in mineral oil is used for reviews of Na metal - ammonia (Birch) reductions, for preparation of sodamide in liquid ammonia and for use in an acyloin synthesis promoted by sonication.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Handle and store under inert gas. It is sensitive to air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-23-5
Formula molecolare Na
Molecular Weight (g/mol) 22.99
Numero MDL MFCD00085307
InChI Key KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC Name sodium
SMILES [Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sticks
Nota nome in mineral oil
Punto di fusione 98°C
Punti di ebollizione 881°C
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Numero UN UN1428
Indice di Merck 14,8570
Percent Purity 99%