Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, min.99%, 12-60 Mesh, Granular, Ultra Resi-Analyzed, ACS Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528124 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Lined Fiber Drum
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Pezzo
Codice prodotto. 15528124
Marca: Avantor J.T.Baker 337501
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfate
Nota nome Anhydrous
pH 5.2 to 9.2
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04
Grado Reagente ACS
Perdita alla combustione max. 0.5%
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.68kg