Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, 97%, Reagent grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Sulfate Decahydrate |
| Punto di fusione | 32.4°C |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Na2SO4 · 10H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 322.2g/mol |
| Percent Purity | 97% |
| Grado | Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Vedi altri risultati |