Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium sulfate decahydrate, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 12645127 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 12645127
Marca: Thermo Scientific Chemicals 447935000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-73-3
Formula molecolare Na2O410H2O
Molecular Weight (g/mol) 322.2
InChI Key RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfate decahydrate
Punto di fusione 884.0°C
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare Na2SO4·10H2O
Informazioni di solubilità Clear colorless
Peso formulazione 322.2
Percent Purity 99%
Grado Biochemical
Imballaggio Flacone in plastica