Learn More
Sodium sulfate decahydrate, extra pure
Codice prodotto. 10760775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
25kg
Codice prodotto. 10760775
Marca: Thermo Scientific 125012500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-73-3
Formula molecolare Na2O410H2O
Molecular Weight (g/mol) 322.2
Numero MDL MFCD00149189
InChI Key RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfate decahydrate
Punto di fusione 884.0°C
Colore White
pH 5.2 to 9.2 (5% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 250 g
Formula lineare Na2SO4·10H2O
Fieser 01,1103
Indice di Merck 14,868
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 322.2
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica