Learn More
Sodium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Dimensione della confezione:
100kg
1kg
2.50kg
25kg
50kg
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Sulfate |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.Bp, USP |
| Forma fisica | Anhydrous |
| Quantità | 2.5 kg |
| Formula lineare | Na2SO4 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | disodio; solfato |
| Peso formulazione | 142.04g/mol |
| Percent Purity | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grado | puriss. |
| Vedi altri risultati |