Learn More
Sodium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15671340 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Förpackningsstorlek
100kg
1kg
2.50kg
25kg
50kg
pezzi 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15671340
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 1346450KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884°C (literature)
Nota nome Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5%
Formula lineare Na2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04
Percent Purity 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.