Learn More
Sodium sulfide nonahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-42385 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10656811
Marca: Thermo Scientific Acros 424420250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1313-84-4
Formula molecolare H18Na2O9S
Molecular Weight (g/mol) 240.17
Numero MDL MFCD00149184
InChI Key ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Sodium sulfide nonahydrate
Punto di fusione 50.0°C
Colore Colorless or Yellow
Forma fisica Adhering Crystals Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Iodimetry)
Formula lineare Na2S·9H2O
Fieser 01,1104; 11,492
Indice di Merck 15, 8810
Informazioni di solubilità Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 240.18
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium sulfide nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consejos de prudencia
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado