Learn More
Sodium sulfite, 98+%, ACS reagent, anhydrous
Codice prodotto. 10025643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Codice prodotto. 10025643
Marca: Thermo Scientific Acros 424430025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-83-7
Formula molecolare Na2O3S
Molecular Weight (g/mol) 126.04
Numero MDL MFCD00003503
InChI Key GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC Name disodio; solfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfite
Punto di fusione >500.0°C
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Iodimetry)
Formula lineare Na2SO3
Fieser 02,387
Indice di Merck 15, 8811
Informazioni di solubilità Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Peso formulazione 126.04
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.63
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 2.6300g/mL