Learn More
Sodium Sulfite Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10234400 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
Codice prodotto. 10234400
Marca: Fisher Chemical S/6840/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sodium Sulfite Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-83-7
Formula molecolare Na2O3S
Molecular Weight (g/mol) 126.037
Numero MDL 3503
InChI Key GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC Name disodio; solfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 500°C
Colore Bianco
pH 8.5 to 10
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Peso formulazione 126.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica