Learn More
Sodium sulfobutyl ether beta-cyclodextrin
Codice prodotto. 16544234 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 16544234
Marca: Thermo Scientific Acros 463360050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 182410-00-0 | xNa·x(C4H9O3S) | 1277.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 182410-00-0
Formula molecolare xNa·x(C4H9O3S)
Molecular Weight (g/mol) 1277.13
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfobutyl ether β-cyclodextrin
Quantità 5 g
Peso formulazione 1277.13