Learn More
Sodium tert-butoxide, 97%
Codice prodotto. p-7024745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11448797 100 g 100g
11458797 500 g 500g
11468797 2500 g 2500g
3 options
Codice prodotto. 11448797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19942.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.105 g/mol
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
Notes
Air sensitive and hygroscopic. Incompatible with acids, reducing agents, oxygen, water, alcohols, chlorinated solvents and halogens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-48-5
Formula molecolare C4H9NaO
Molecular Weight (g/mol) 96.105
Numero MDL MFCD00040575
InChI Key MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC Name sodium;2-methylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tert-butoxide
Densità 0.785
Odore Odorless
Formula lineare (CH3)3CONa
Quantità 100 g
Numero UN UN3206
Beilstein 3654215
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 96.11
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tert-butoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium 2-methylpropan-2-olate