Learn More
Sodium tetraborate, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11381659
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 11381659
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012305.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Sodium tetraborate is used as a co-catalyst for (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl and sodium hypochlorite oxidation of alcohols in greener and non-chlorinated solvents. It acts as a reagent for the decomposition of oxides and silicates by fusion. It is used to prepare buffers, which is used in gel electrophoresis of DNA. It acts as a source of borate, micronutrient fertilizer, preservative in taxidermy, additive in ceramic slips and glazes. It is also used as a precursor for sodium perborate monohydrate and boric acid. It finds application as fluoride detoxification, neutron absorber in nuclear reactors and to make indelible ink for dip pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-43-4
Formula molecolare B4Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 201.21
Numero MDL MFCD00081185
InChI Key NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Borax, anhydrous, Sodium borate (tetra)
IUPAC Name disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifica
Punti di ebollizione 1575°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate, anhydrous
Punto di fusione 741°C
Colore Green
Forma fisica Granules
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5% (metals basis)
Informazioni di solubilità Slowly soluble in waterSoluble in water and glycerol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acids.
Peso formulazione 201.22
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.501
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Pressione del vapore 0 hPa
Densità 2.367
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous