Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. p-3734676 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
5kg
Codice prodotto. 10593371
Marca: Thermo Scientific Acros 205950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Formula molecolare B4Na2O7·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 381.36
Numero MDL MFCD00149193
Sinonimo Borax, Sodium borate decahydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate
Punto di fusione 75.0°C
Colore White
pH 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Indice di Merck 15,8726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 381.36
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.