Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15631070 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
2.50kg
25kg
pezzi 6
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15631070 6 x 2.5 kg Flacone in polietilene pezzi 6
15611070 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15621070 25 kg Paper / Poly Bag 25kg
3 options
Codice prodotto. 15631070
Marca: Honeywell-Fluka 116256X2.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Numero MDL MFCD00149193
Sinonimo Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Specifica
Punti di ebollizione 1,575°C
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate
Nota nome Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
CAS max % 100.0000%
Quantità 6 x 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 103.0%
Formula lineare Na2B4O7 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 381.37
Percent Purity 99.0 to 103.0%
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.73 g/mL at 25 °C(lit.)