Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120832 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 15637710
Marca: Honeywell Research Chemicals B9876500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Numero MDL MFCD00149193
Specifica
Punti di ebollizione 1575°C
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate
Punto di fusione 62°C
Colore Colorless
pH 9 to 10 (at 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare Na2B4O7 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 381.37g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.73g/mL at 25°C