Learn More
Sodium thiocyanate, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10229370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10229370
Marca: Thermo Scientific Acros 419670050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-72-7
Formula molecolare CNNaS
Molecular Weight (g/mol) 81.07
Numero MDL MFCD00011123
InChI Key VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiocyanate
Punto di fusione 287.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Formula lineare NaSCN
Fieser 01,1105
Indice di Merck 15, 9480
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
IUPAC Name sodium;thiocyanate
Peso formulazione 81.07
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS