Learn More
Sodium thiosulfate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7122109 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15645240
Marca: Honeywell-Fluka 382001EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
for 1L standard solution, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7, 6132-02-1, 7732-18-5
Numero MDL MFCD00003499
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate concentrate
Quantità 1 Pc.
Formula molecolare Na2O3S2
Formula lineare Na2S2O3
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC Name disodio; biossido-osso-sulfanilidene-$l^{6}-solfato
Molecular Weight (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Peso formulazione 158.11g/mol
Imballaggio Ampoule