Learn More
Sodium Thiosulfate, NISTstandard Solution 0.01N, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Descrizione
2.5L, Amber glass bottle
Specifica
Specifica
| CAS | 10102-17-7 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2.5 L |
| Formula molecolare | H10Na2O8S2 |
| Numero MDL | 149186 |
| Sinonimo | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
| InChI Key | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC Name | disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.172 |
| Vedi altri risultati |